Learn More
(4E)-4-Hexen-1-ol, TRC
Código de producto. 30404164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404164 50 mg -
30398352 100 mg 100 miligramos
30398976 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH92501550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 928-92-7
Fórmula molecular C6H12O
Peso molecular (g/mol) 100.16
Sinónimo (E)-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexen-1-ol, trans-4-Hexenol
Nombre IUPAC (4E)-hex-4-en-1-ol
SMILES C\C=C\CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4E)-4-Hexen-1-ol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0888