CAS RN 925238-89-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
JMV 2959, MedChemExpress
MedChemExpress JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.