Learn More
JMV 2959, MedChemExpress
Código de producto. 16484096
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484096 25 mg 25 miligramos
16472638 5 mg 5 miligramos
16460439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484096 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00433
MedChemExpress JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
JMV 2959 is a growth hormone secretagogue receptor type 1a (GHS-R1a) antagonist with an IC50 of 32 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JMV 2959
CAS 925238-89-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H32N6O2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (49.15 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(N[C@@H](C1=NN=C(CCC2=CC=CC=C2)N1CC3=CC=C(OC)C=C3)CC4=CNC5=C4C=CC=C5)CN
Peso molecular (g/mol) 508.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 508.61
Porcentaje de pureza 99.91%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism