CAS RN 923565-21-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Camicinal, MedChemExpress
MedChemExpress Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.