CAS RN 923-61-5
IUPAC Nombre:
(2-aminoethoxy)[(2R)-2,3-bis(hexadecanoyloxy)propoxy]phosphinic acid
Sinónimos:
DPPE dipalmitoyl phosphatidylethanolamine
Peso molecular (g/mol):
691.97
Fórmula molecular:
C37H74NO8P
InChi Key:
SLKDGVPOSSLUAI-PGUFJCEWSA-N
SMILES:
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
1
–
2
de
2
resultados
1
1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosforiletanolamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosforiletanolamina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.