Learn More
1,2-dipalmitoil-sn-glicero-3-fosforiletanolamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine |
| CAS | 923-61-5 |
| Fórmula molecular | C37 H74 N O8 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (R)-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycerol-3-phosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-3-sn-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-L-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol-3-L-α-phosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol-3-phosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerol-3-phosphorylethanolamine, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycerophosphoethanolamine, 1,2-Dipalmitoylglycerophosphorylethanolamine, Coatsome ME 6060, DHPE, DPPE, Dipalmitoyl-L-α-cephalin, Dipalmitoyl-L-α-phosphatidylethanolamine, L-α-Dipalmitoylphosphatidylethanolamine, L-β,γ-Dipalmitoyl-α-phosphatidylethanolamine, sn-1,2-dipalmitoylglycerophosphoethanolamine, (1R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, (R)-1-[[[(2-Aminoethoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl Ester Hexadecanoic Acid, L-1,2-di-Palmitin 2-Aminoethyl Hydrogen Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(39)43-33-35(34-45-47(41,42)44-32-31-38)46-37(40)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h35H,3-34,38H2,1-2H3,(H,41,42)/t35-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)(O)OCCN)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | hexadecanoato de [(2R)-3-[2-aminoetoxi(hidroxi)fosforil]oxi-2-hexadecanoiloxipropilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 691.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 691.5152 |