accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOONH

CAS RN 92-77-3

IUPAC Nombre: 3-hydroxy-N-phenylnaphthalene-2-carboxamide
Sinónimos: naphthol AS
Peso molecular (g/mol): 263.3
Fórmula molecular: C17H13NO2
InChi Key: JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=C(C=C2C=CC=CC2=C1)C(=O)NC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados