Learn More
Naftol AS , CVR
Código de producto. 30480713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
30480713 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30480713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN497060100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Napthol AS
CAS 92-77-3
Fórmula molecular C17 H13 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Naphthanilide','3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxy-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamide, 2-Hydroxy-3-(phenylcarbamoyl)naphthalene, 2-Hydroxy-3-naphthalenecarboxanilide, 2-Hydroxy-3-naphthanilide, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid anilide, 2-Hydroxy-3-naphthoic anilide, 2-Hydroxy-N-phenyl-3-naphthalenecarboxamide, 2-Naphthol-3-carboxylic acid N-phenylamide, 3-(N-Phenylcarbamoyl)-2-naphthol, 3-Hydroxy-2-naphthalenecarboxanilide, 3-Hydroxy-2-naphthanilide, 3-Hydroxy-2-naphthoanilide, 3-Hydroxy-2-naphthoic acid anilide, 3-Hydroxy-N-phenyl-2-naphthamide, 3-Hydroxyl-2-naphthanilide, Acco Naphthol AS, Acna Naphthol C, Amanil Naphthol AS, Amarthol AS, Anathol AS, Anthonaphthol AS, Aquafine Red E 9, Azoground AS, Azoic Coupling Component 2, Azonaphthol A, Azotol A, Brenthol AS, C.I. 37505, C.I. Azo Coupling Comp. 2, C.I. Azoic Coupling Component 2, Celcot RF, Cibanaphthol RF, Conazoic Coupling B, Diathol AS, Diathol ASF, Dragonthol A, Dycosthol AS, Hebeithol AS, Hiltonaphthol AS, Kako Grounder AS, Kambothol AS, Kiwa Grounder AS, Lake Developer A, Mitsui Naphthozol AS, N-Phenyl-2-hydroxy-3-naphthalenecarboxamide, N-Phenyl-3-hydroxy-2-naphthamide, NSC 45173, Naftol AS, Naftolo MM, Naphtanilide RC, Naphthanil AS, Naphthanilide OL Supra, Naphthanilide RC Supra, Naphthazol A, Naphthoide AS, Naphthoide AS No. 100, Naphthol ACNA C, Naphthol AS, Naphthol AS Supra, Naphtholate AS, Naphtoelan A, Naphtol AS, Naphtol AS-A, Napthol AS, Orange Base GC, Sefen AS, Solunaptol A, Tulathol AS, Ultrazol I-AS, α-Naphthol AS
Fórmula InChI InChI=1S/C17H13NO2/c19-16-11-13-7-5-4-6-12(13)10-15(16)17(20)18-14-8-2-1-3-9-14/h1-11,19H,(H,18,20)
SMILES Oc1cc2ccccc2cc1C(=O)Nc3ccccc3
Nombre IUPAC 3-hidroxi-N-fenilnaftaleno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 263.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0946