Learn More
Naftol AS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10491441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10491441 100 g Frasco de vidrio 100 g
1 options
Código de producto. 10491441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212181000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol AS
Nombre de nota 99%
CAS 92-77-3
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >243.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H13NO2
Número MDL MFCD00004096
Cantidad 100 g
Beilstein 12, 505
Sinónimo naphthol as, 3-hydroxy-2-naphthanilide, naphthol as supra, cibanaphthol rf, naphtanilide rc, azonaphtol a, dragonthol a, naftoelan a, naphtazol a, naphtholate as
Clave InChI JFGQHAHJWJBOPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3C=C2O
Nombre IUPAC 3-hidroxi-N-fenilnaftaleno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 263.28
PubChem CID 66719
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Naphthol AS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.