CAS RN 91874-85-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(2,3-Dimetilfenilo)-1H-imidazol-5-ilmetananona, TRC
CAS: 91874-85-0 Fórmula molecular: C12H12N2O Peso molecular (g/mol): 200.24 Sinónimo: (2,3-dimethylphenyl)-1H-imidazol-4-ylmethanone SMILES: Cc1cccc(C(=O)c2cnc[nH]2)c1C