Learn More
(2,3-Dimetilfenilo)-1H-imidazol-5-ilmetananona, TRC
Código de producto. 30012587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012587 250 mg 250 miligramos
30008754 1 g 1 g
30008235 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012587 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD480780250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91874-85-0
Fórmula molecular C12H12N2O
Peso molecular (g/mol) 200.24
Sinónimo (2,3-dimethylphenyl)-1H-imidazol-4-ylmethanone
SMILES Cc1cccc(C(=O)c2cnc[nH]2)c1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2,3-Dimethylphenyl)-1H-imidazol-5-ylmethanone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.095