CAS RN 917379-10-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(S)-4-bencil-3-[(S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(S)-4-bencil-3-[(S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(S)-4-bencil-3-[(S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-2-oxazolidinona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.