Learn More
(S)-4-bencil-3-[(S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30345903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30345903 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30345903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB23331050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (S)-4-Benzyl-3-[(S)-3-(2-bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propanoyl]-2-oxazolidinone
CAS 917379-10-3
Fórmula molecular C27 H26 Br N O5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H26BrNO5/c1-32-22-11-8-19(9-12-22)24(15-20-10-13-23(33-2)16-25(20)28)26(30)29-21(17-34-27(29)31)14-18-6-4-3-5-7-18/h3-13,16,21,24H,14-15,17H2,1-2H3/t21-,24-/m0/s1
SMILES COc1ccc(cc1)[C@H](Cc2ccc(OC)cc2Br)C(=O)N3[C@@H](Cc4ccccc4)COC3=O
Nombre IUPAC (4S)-4-bencil-3-[(2S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 524.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.0994
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.