Learn More
(S)-4-bencil-3-[(S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-Benzyl-3-[(S)-3-(2-bromo-4-methoxyphenyl)-2-(4-methoxyphenyl)propanoyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 917379-10-3 |
| Fórmula molecular | C27 H26 Br N O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H26BrNO5/c1-32-22-11-8-19(9-12-22)24(15-20-10-13-23(33-2)16-25(20)28)26(30)29-21(17-34-27(29)31)14-18-6-4-3-5-7-18/h3-13,16,21,24H,14-15,17H2,1-2H3/t21-,24-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@H](Cc2ccc(OC)cc2Br)C(=O)N3[C@@H](Cc4ccccc4)COC3=O |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-bencil-3-[(2S)-3-(2-bromo-4-metoxifenil)-2-(4-metoxifenil)propanoil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 524.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 523.0994 |