CAS RN 91713-91-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
7-(4-Bromobenzoil)indolin-2-ona (Bromfenac Lactam), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
7-(4-Bromobenzoilo)-1,3-dihidro-2H-indol-2-uno, TRC
CAS: 91713-91-6 Fórmula molecular: C15 H10 Br N O2 Peso molecular (g/mol): 316.15 Sinónimo: 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one,7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one,AHR 10240 Nombre IUPAC: 7-(4-bromobenzoilo)-1,3-dihidroindol-2-una SMILES: Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23