Learn More
7-(4-Bromobenzoil)indolin-2-ona (Bromfenac Lactam), Mikromol™
Código de producto. 30051772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051772 25 mg 25 miligramos
30051584 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051772 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3532.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-(4-Bromobenzoil)indolin-2-ona (lactama de bromfenaco)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
CAS 91713-91-6
Nombres de analitos o componentes 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H10 Br N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, AHR 10240
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10BrNO2/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(19)12-3-1-2-10-8-13(18)17-14(10)12/h1-7H,8H2,(H,17,18)
SMILES Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3CC(=O)Nc23
Nombre IUPAC 7-(4-bromobenzoil)-1,3-dihidroindol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 316.15
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.9895 g/mol