accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COSOHO

CAS RN 91702-98-6

IUPAC Nombre: 3-(acetylsulfanyl)-2-benzylpropanoic acid
Sinónimos: 3-(acetylsulfanyl)-2-benzylpropanoic acid
Peso molecular (g/mol): 238.3
Fórmula molecular: C12H14O3S
InChi Key: BCAAXVOKLXDSPD-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(=O)SCC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados