Learn More
Ácido 3-(acetiltio)-2-bencilpropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetylthio)-2-benzylpropionic Acid |
| CAS | 91702-98-6 |
| Fórmula molecular | C12 H14 O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Racecadotril Impurity 12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3S/c1-9(13)16-8-11(12(14)15)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-8H2,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | CC(=O)SCC(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 238.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.0664 |