CAS RN 91447-38-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 2-[-2[(5-Nitro-2-furanil)metileno]hidrazil]acético, TRC
CAS: 91447-38-0 Fórmula molecular: C7 H7 N3 O5 Peso molecular (g/mol): 213.148 Sinónimo: [(5-Nitrofurfurylidene)hydrazino]acetic Acid,Nitrofurantoin Impurity; Nombre IUPAC: 2-[(2E)-2-[(5-nitro-2-furil)metileno]hidrazinoacético SMILES: OC(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]