Learn More
Ácido 2-[-2[(5-Nitro-2-furanil)metileno]hidrazil]acético, TRC
Código de producto. 30137641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137641 1 g 1 g
30010491 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137641 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4959101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91447-38-0
Fórmula molecular C7 H7 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 213.148
Sinónimo [(5-Nitrofurfurylidene)hydrazino]acetic Acid, Nitrofurantoin Impurity;
Nombre IUPAC 2-[(2E)-2-[(5-nitro-2-furil)metileno]hidrazinoacético
SMILES OC(=O)CN\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[-2[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinyl]acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N3O5/c11-7(12)4-9-8-3-5-1-2-6(15-5)10(13)14/h1-3,9H,4H2,(H,11,12)/b8-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0386
Porcentaje de pureza >95%