CAS RN 914208-17-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Ácido Metilsulfonilpirimidina-5-carboxílico, TRC
CAS: 914208-17-6 Fórmula molecular: C6 H6 N2 O4 S Peso molecular (g/mol): 202.188 Sinónimo: 2-(Methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid,2-Methanesulfonyl-pyrimidine-5-carboxylic Acid,2-Methanesulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid Nombre IUPAC: 2-ácido metilsulfonilpirimidina-5-carboxílico SMILES: CS(=O)(=O)c1ncc(cn1)C(=O)O