Learn More
2-Ácido Metilsulfonilpirimidina-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30471737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30471737 100 mg 100 miligramos
30470551 1 g 1 g
30466048 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30471737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM202901100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914208-17-6
Fórmula molecular C6 H6 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 202.188
Sinónimo 2-(Methylsulfonyl)-5-pyrimidinecarboxylic Acid, 2-Methanesulfonyl-pyrimidine-5-carboxylic Acid, 2-Methanesulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 2-ácido metilsulfonilpirimidina-5-carboxílico
SMILES CS(=O)(=O)c1ncc(cn1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Methylsulfonylpyrimidine-5-carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O4S/c1-13(11,12)6-7-2-4(3-8-6)5(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.005