CAS RN 91419-95-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Dimetilamino Antipirina-d6, TRC
CAS: 91419-95-3 Fórmula molecular: C13H11D6N3O Peso molecular (g/mol): 237.33 Sinónimo: 4-(Dimethylamino-d6)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one,4-(Dimethylamino-d6)-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one,Aminopyrine-d6,Anafebrina-d6,(Dimethylamino-d6)analgesine,(Dimethylamino-d6)phenazone,Amidazophen-d6,Amidazophene-d6,Amidofebrin-d6,Dimapyrin-d6,Novamidon-d6,Piridol-d6,Piromidina-d6,Pyramidone-d6 SMILES: O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]