Learn More
4-Dimetilamino Antipirina-d6, TRC
Código de producto. 30387393
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30387393 5 mg -
30376834 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387393 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4608925MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91419-95-3
Fórmula molecular C13H11D6N3O
Peso molecular (g/mol) 237.33
Sinónimo 4-(Dimethylamino-d6)-1,2-dihydro-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Dimethylamino-d6)-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Aminopyrine-d6, Anafebrina-d6, (Dimethylamino-d6)analgesine, (Dimethylamino-d6)phenazone, Amidazophen-d6, Amidazophene-d6, Amidofebrin-d6, Dimapyrin-d6, Novamidon-d6, Piridol-d6, Piromidina-d6, Pyramidone-d6
SMILES O=C1N(C2=CC=CC=C2)N(C)C(C)=C1N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylamino Antipyrine-d6
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N3O/c1-10-12(14(2)3)13(17)16(15(10)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1-4H3/i2D3,3D3