CAS RN 912486-72-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Gabapentina Enacarbil Sal Sódica, TRC
CAS: 912486-72-7 Fórmula molecular: C16 H26 N O6 . Na Peso molecular (g/mol): 351.37 Sinónimo: 1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic Acid Sodium Salt,Horizant Sodium Salt,Regnite Sodium Salt,XP 13512 Sodium Salt Nombre IUPAC: sodio; 2-[1-[[1-(2-metilpropanoxi)etxicarbonilamino]metil]ciclohexil]acetato SMILES: [Na+].CC(C)C(=O)OC(C)OC(=O)NCC1(CC(=O)[O-])CCCCC1