Learn More
Gabapentina Enacarbil Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30135660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135660 250 mg 250 miligramos
30007184 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG117240250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912486-72-7
Fórmula molecular C16 H26 N O6 . Na
Peso molecular (g/mol) 351.37
Sinónimo 1-[[(1-(Isobutanoyloxy)ethoxy)carbonyl]aminomethyl]cyclohex-1-ylacetic Acid Sodium Salt, Horizant Sodium Salt, Regnite Sodium Salt, XP 13512 Sodium Salt
Nombre IUPAC sodio; 2-[1-[[1-(2-metilpropanoxi)etxicarbonilamino]metil]ciclohexil]acetato
SMILES [Na+].CC(C)C(=O)OC(C)OC(=O)NCC1(CC(=O)[O-])CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gabapentin Enacarbil sodium salt
Fórmula InChI InChI=1S/C16H27NO6.Na/c1-11(2)14(20)22-12(3)23-15(21)17-10-16(9-13(18)19)7-5-4-6-8-16;/h11-12H,4-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,18,19);/q;+1/p-1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.1658