CAS RN 911417-87-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
KD 025, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
KD 025, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
Belumosudil, MedChemExpress
MedChemExpress Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.