Learn More
Belumosudil, MedChemExpress
Código de producto. 16479027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16479027 5 mg 5 miligramos
16466726 100 mg 100 miligramos
16442547 50 mg 50 miligramos
16406448 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16479027
Marca: Medchem Express HY15307
MedChemExpress Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.
Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Belumosudil
CAS 911417-87-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo KD025 SLx-2119
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (552.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC(C)C)COC1=CC=CC(C2=NC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=C5C=CC=CC5=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 452.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.51
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease