CAS RN 910484-32-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
TTA-Q6(isomer), MedChemExpress
MedChemExpress TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.