Learn More
TTA-Q6(isomer), MedChemExpress
Código de producto. 16496627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496627 5 mg 5 miligramos
16483908 10 mg 10 miligramos
16400277 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10388A
MedChemExpress TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
TTA-Q6(isomer) is an isomer of TTA-Q6. TTA-Q6 is a selective T-type Ca2+ channel antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TTA-Q6(isomer)
Forma física Solid
CAS 910484-32-1
Color Amarillo claro
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15ClF3N3O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (308.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=C([C@@]2(C3CC3)N(CC(F)(F)F)C(NC4=C2C=C(Cl)C=C4)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 405.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.8
Porcentaje de pureza 99.84%