accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNNS

CAS RN 910037-27-3

IUPAC Nombre: ethyl 1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidine-4-carboxylate
Sinónimos: ethyl 1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidine-4-carboxylate
Peso molecular (g/mol): 291.37
Fórmula molecular: C14H17N3O2S
InChi Key: CBEGYEOZJHWLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados