Learn More
1-Tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10505964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10505964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63823DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 1-thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate
CAS 910037-27-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C14H17N3O2S
Número MDL MFCD09065025
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylate, ethyl 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylate, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl-,ethyl ester
Clave InChI CBEGYEOZJHWLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1CCN(CC1)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Nombre IUPAC 1-tieno[3,2-d]pirimidin-4-ilpiperidina-4-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 291.369
PubChem CID 24229709
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.37
Porcentaje de pureza 97%