accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NNH2HN(S)NHOOOO

CAS RN 91000-69-0

IUPAC Nombre: (2S)-5-{[amino(iminiumyl)methyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)pentanoate
Sinónimos: (2S)-5-{[amino(iminio)methyl]amino}-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}pentanoate
Peso molecular (g/mol): 396.45
Fórmula molecular: C21H24N4O4
InChi Key: DVBUCBXGDWWXNY-SFHVURJKSA-N
SMILES: NC(=[NH2+])NCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados