Learn More
N Alfa-Fmoc-L-arginina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalpha-Fmoc-L-arginine |
| CAS | 91000-69-0 |
| Fórmula molecular | C21H24N4O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-arginine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24N4O4/c22-20(23)24-11-5-10-18(19(26)27)25-21(28)29-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,25,28)(H,26,27)(H4,22,23,24)/t18-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1nc2c(c(C)c1)c3c(cccc3)n2 |
| Peso molecular (g/mol) | 396.44 |