CAS RN 909279-46-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3-Cloro-3', 5,5'-triiodo-L-tironina, TRC
CAS: 909279-46-5 Fórmula molecular: C15 H11 Cl I3 N O4 Peso molecular (g/mol): 685.42 Sinónimo: Alanine, 3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]-, L- (7CI) Nombre IUPAC: (2S)-2-amino-3-[3-cloro-4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-5-iodofenilo]ácido propanoico SMILES: N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O