Learn More
3-Cloro-3', 5,5'-triiodo-L-tironina, TRC
Código de producto. 30136281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136281 50 mg 50 miligramos
30134967 25 mg 25 miligramos
30009708 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36807550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 909279-46-5
Fórmula molecular C15 H11 Cl I3 N O4
Peso molecular (g/mol) 685.42
Sinónimo Alanine, 3-[3-chloro-4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-5-iodophenyl]-, L- (7CI)
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[3-cloro-4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-5-iodofenilo]ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1cc(Cl)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Chloro-3',5,5'-triiodo-L-thyronine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H11ClI3NO4/c16-8-1-6(3-12(20)15(22)23)2-11(19)14(8)24-7-4-9(17)13(21)10(18)5-7/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23)/t12-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 684.7511
Porcentaje de pureza >95%