CAS RN 908598-58-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-(1-naftil)etil]amino]ciclohexil]-4-nitrobencenosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-(1-naftil)etil]amino]ciclohexil]-4-nitrobencenosulfonamida, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.