Learn More
N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-(1-naftil)etil]amino]ciclohexil]-4-nitrobencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1R,2R)-2-([(1R)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amino)cyclohexyl]-4-nitrobenzenesulfonamide |
| CAS | 908598-58-3 |
| Fórmula molecular | C24 H27 N3 O4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H27N3O4S/c1-17(21-10-6-8-18-7-2-3-9-22(18)21)25-23-11-4-5-12-24(23)26-32(30,31)20-15-13-19(14-16-20)27(28)29/h2-3,6-10,13-17,23-26H,4-5,11-12H2,1H3/t17-,23-,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](N[C@@H]1CCCC[C@H]1NS(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c3cccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | N-[(1R,2R)-2-[[(1R)-1-naftalen-1-iletil]amino]ciclohexil]-4-nitrobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 453.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.1722 |