CAS RN 907215-84-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido 5-((2-(2,2-difluoroetoxi)-6-(trifluorometil)fenil)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido 5-((2-(2,2-difluoroetoxi)-6-(trifluorometil)fenil)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.