Learn More
Ácido 5-((2-(2,2-difluoroetoxi)-6-(trifluorometil)fenil)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazol-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-((2-(2,2-Difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)phenyl)sulfonamido)-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic Acid |
| CAS | 907215-84-3 |
| Fórmula molecular | C12 H9 F5 N4 O5 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 5-[[[2-(2,2-Difluoroethoxy)-6-(trifluoromethyl)phenyl]sulfonyl]amino]-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid, BSTCA, Penoxsulam-carboxylic Acid (BSTCA), Penoxsulam-carboxylic acid (BSTCA) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F5N4O5S/c13-7(14)4-26-6-3-1-2-5(12(15,16)17)8(6)27(24,25)21-11-18-9(10(22)23)19-20-11/h1-3,7H,4H2,(H,22,23)(H2,18,19,20,21) |
| SMILES | OC(=O)c1nnc(NS(=O)(=O)c2c(OCC(F)F)cccc2C(F)(F)F)[nH]1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-[[2-(2,2-difluoroetoxi)-6-(trifluorometil)fenil]sulfonilamino]-4H-1,2,4-triazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 416.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.0214 |