accessibility menu, dialog, popup

UserName

NOHHCl

CAS RN 90604-02-7

IUPAC Nombre: 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Sinónimos: 1-(diphenylmethyl)azetidin-3-ol hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 275.78
Fórmula molecular: C16H18ClNO
InChi Key: LCHTWRWPHBRTNO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)