CAS RN 906008-94-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Deshidroxi-Bicalutamida, TRC
CAS: 906008-94-4 Fórmula molecular: C18H14F4N2O3S Peso molecular (g/mol): 414.37 Sinónimo: Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-,N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide Nombre IUPAC: N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-metilpropanamida SMILES: CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
2
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfonil]-2-metilpropanamida (deshidroxibicalutamida), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.