Learn More
Deshidroxi-Bicalutamida, TRC
Código de producto. 30135106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135106 50 mg 50 miligramos
18053930 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28999050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 906008-94-4
Fórmula molecular C18H14F4N2O3S
Peso molecular (g/mol) 414.37
Sinónimo Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methylpropanamide
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-metilpropanamida
SMILES CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deshydroxy Bicalutamide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F4N2O3S/c1-11(10-28(26,27)15-6-3-13(19)4-7-15)17(25)24-14-5-2-12(9-23)16(8-14)18(20,21)22/h2-8,11H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0661