Learn More
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfonil]-2-metilpropanamida (deshidroxibicalutamida), Mikromol™
Descripción
(2RS)-N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-[(4-fluorofenil)sulfonil]-2-metilpropanamida (deshidroxibicalutamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deshydroxy Bicalutamide |
| CAS | 906008-94-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Deshydroxy Bicalutamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18H14F4N2O3S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 0Bicalutamide Impurity C |
| SMILES | CC(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Peso molecular (g/mol) | 414.37 |
| Cantidad | 25 mg |