CAS RN 905580-86-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-[(1S)-2,3-Dihidro-1H-inden-1-il]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-[(1S)-2,3-Dihidro-1H-inden-1-il]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.