Learn More
N-[(1S)-2,3-Dihidro-1H-inden-1-il]-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[(1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 905580-86-1 |
| Fórmula molecular | C15H14N4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[(1S)-2,3-dihydro-1H-inden-1-yl]-1H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4/c1-2-4-11-10(3-1)5-6-13(11)19-15-12-7-8-16-14(12)17-9-18-15/h1-4,7-9,13H,5-6H2,(H2,16,17,18,19)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | C1Cc2ccccc2[C@H]1Nc3ncnc4[nH]ccc34 |
| Peso molecular (g/mol) | 250.3 |