accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOHOHOOOOOHOCH3HOHOOH3COHHO

CAS RN 9036-66-2

IUPAC Nombre: 4-[(6-{[(3,5-dihydroxy-4-methoxyoxan-2-yl)oxy]methyl}-3,5-dihydroxy-4-methoxyoxan-2-yl)oxy]-2-(hydroxymethyl)-6-methyloxane-3,5-diol
Sinónimos: 4-[(6-{[(3,5-dihydroxy-4-methoxyoxan-2-yl)oxy]methyl}-3,5-dihydroxy-4-methoxyoxan-2-yl)oxy]-2-(hydroxymethyl)-6-methyloxane-3,5-diol galactoarabinan
Peso molecular (g/mol): 500.49
Fórmula molecular: C20H36O14
InChi Key: SATHPVQTSSUFFW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC1C(O)COC(OCC2OC(OC3C(O)C(C)OC(CO)C3O)C(O)C(OC)C2O)C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados