Learn More
(+)-Arabinogalactano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Arabinogalactan (Technical Grade) |
| CAS | 9036-66-2 |
| Fórmula molecular | C9H7FO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | ActiFibe, Arabinogalactan, Arabinogalactan fiberaid AG99, FiberAid, Galactoarabinan, HBN, L-Arabino-D-galactan, LaraCare, ResistAid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7FO2/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4,11H,5H2 |
| SMILES | OCc1oc2ccc(F)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | (5-fluoro-1-benzofuran-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 166.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.043 |