CAS RN 9016-87-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Poli[metileno(isocianato de polifenilo)] (Mn~340-400), TRC
CAS: 9016-87-9 Fórmula molecular: C15H10N2O2 Peso molecular (g/mol): 250.25 Sinónimo: Poly(methylenephenylene Isocyanate),Poly(phenylenemethylene Isocyanate) SMILES: O=C=NC1=CC=CC=C1.O=C=NC2=CC=CC=C2.O=C=NC3=CC=CC=C3.CCC.CCC