CAS RN 9002-86-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de polivinilo, TRC
CAS: 9002-86-2 Fórmula molecular: (C2H3Cl)n Peso molecular (g/mol): 62.5 Sinónimo: Ethylene, chloro-, polymers (8CI),00178M7,05NA,080S,1000Z,101EP,1032X,103EP,103EP8,103EP8D,103ZP,108EP,110A,1170M55,1185PC,1233E,1300H,150-255 Natural,168PE,1800S,195J,1HH5NL SMILES: C=CCl